Documentos Principais
ENA018110406
Enamine
5-ethyl-2-methylmorpholine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
Iupac Name
5-ethyl-2-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-3-7-5-9-6(2)4-8-7/h6-8H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
MNGOCGNQLBTUAX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07387
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)