Documentos Principais
ENA018110229
Enamine
[2-amino-1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]dimethylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.3
Número MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H20N2O2/c1-14(2)10(8-13)9-5-6-11(15-3)12(7-9)16-4/h5-7,10H,8,13H2,1-4H3
chave InChI
UEMUYGSFWRCGFY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07194
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07194
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)