Documentos Principais
ENA018109660
Enamine
N-cyclohexyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.39
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclohexyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C15H18N2S/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-18-15(17-14)16-13-9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,11,13H,2,5-6,9-10H2,(H,16,17)
chave InChI
OEGKRBXSCXXCAH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06540
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06540
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)