Documentos Principais
ENA018109610
Enamine
2-[(5,7-dichloro-2-methylquinolin-8-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
286.11
Número MDL:
Iupac Name
[(5,7-dichloro-2-methyl-8-quinolinyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO3/c1-6-2-3-7-8(13)4-9(14)12(11(7)15-6)18-5-10(16)17/h2-4H,5H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
UBPPSOBNDLDLMY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06488
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06488
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)