Documentos Principais
ENA018108616
Enamine
N-[4-(2-chloroacetyl)phenyl]-3-methylbutanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.73
Número MDL:
Iupac Name
N-[4-(chloroacetyl)phenyl]-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C13H16ClNO2/c1-9(2)7-13(17)15-11-5-3-10(4-6-11)12(16)8-14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,15,17)
chave InChI
UIPMEGWXPPKGCO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05324
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05324
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)