Documentos Principais
ENA018108096
Enamine
3-amino-3-benzyl-1-(3,4-dichlorophenyl)thiourea
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
326.25
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-N-(3,4-dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C14H13Cl2N3S/c15-12-7-6-11(8-13(12)16)18-14(20)19(17)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,17H2,(H,18,20)
chave InChI
CSZPZXHGANOWNS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04743
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04743
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)