Documentos Principais
ENA018107705
Enamine
1-[3-(chloromethyl)-5-fluoro-2-hydroxyphenyl]ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.61
Número MDL:
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)-5-fluoro-2-hydroxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-5(12)8-3-7(11)2-6(4-10)9(8)13/h2-3,13H,4H2,1H3
chave InChI
AZSSDSLYWMMKHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04270
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04270
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)