Documentos Principais
ENA018106815
Enamine
4-phenyl-8-sulfanyl-4,5,7,9-tetraazatricyclo[7.5.0.0,2,6]tetradeca-1,5,7-trien-3-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
312.4
Número MDL:
Iupac Name
2-phenyl-5-thioxo-2,4,5,7,8,9,10,11-octahydro-1H-pyrazolo[3',4':4,5]pyrimido[1,6-a]azepin-1-one
Inchi Code
1S/C16H16N4OS/c21-15-13-12-9-5-2-6-10-19(12)16(22)17-14(13)18-20(15)11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2,(H,17,18,22)
chave InChI
QUUZUIMRZFXPLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03292
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03292