Documentos Principais
ENA018105411
Enamine
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Iupac Name
2-cyano-N-(3-methoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-11-6-2-5-9-7(10)3-4-8/h2-3,5-6H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
QWNFSBIGAWBUTF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01408
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01408
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)