Documentos Principais
ENA018104563
Enamine
4-chloro-3-[methyl(phenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
325.77
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-3-[(methylanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12ClNO4S/c1-16(11-5-3-2-4-6-11)21(19,20)13-9-10(14(17)18)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
QOEDELPTTCDXOY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00468
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00468
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)