Documentos Principais
ENA018104472
Enamine
1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
318.25
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13F3N2O4/c14-13(15,16)9-1-2-10(11(7-9)18(21)22)17-5-3-8(4-6-17)12(19)20/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,19,20)
chave InChI
XBGKHDVIWHAVTQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00377
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00377
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)