Documentos Principais
CO1H324A951E
CombiPhos Catalysts Inc
TERT-BUTYL 4-(2-AMINOPYRIDIN-3-YL)PIPERIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
277.37
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-amino-3-pyridinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H23N3O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-9-6-11(7-10-18)12-5-4-8-17-13(12)16/h4-5,8,11H,6-7,9-10H2,1-3H3,(H2,16,17)
chave InChI
VENNRCQSECAZJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)