Documentos Principais
CO1H324A5BD5
CombiPhos Catalysts Inc
4-(sec-Butyl)thiophene-2-boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.07
Iupac Name
(4-(sec-butyl)thiophen-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H13BO2S/c1-3-6(2)7-4-8(9(10)11)12-5-7/h4-6,10-11H,3H2,1-2H3
chave InChI
VVATVNZOZCBCJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)