Documentos Principais
COMH97F0EF52
Combi-Blocks, Inc.
methyl 2,2,3,3-tetrafluoro-3-methoxypropanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2,2,3,3-tetrafluoro-3-methoxypropanoate
Inchi Code
1S/C5H6F4O3/c1-11-3(10)4(6,7)5(8,9)12-2/h1-2H3
chave InChI
NDNOUXQCMAHOSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8875
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8875
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)