Documentos Principais
COMH93D66ABF
Combi-Blocks, Inc.
Dimethyl octafluoroadipate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
318.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexanedioate
Inchi Code
1S/C8H6F8O4/c1-19-3(17)5(9,10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)4(18)20-2/h1-2H3
chave InChI
XPXVIIILXUOEQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8234
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-8234
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)