Documentos Principais
COMH93D5EE4C
Combi-Blocks, Inc.
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.34
Número MDL:
Iupac Name
5,5'-dimethyl-2,2'-bipiperidine
Inchi Code
1S/C12H24N2/c1-9-3-5-11(13-7-9)12-6-4-10(2)8-14-12/h9-14H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
DSNPTGKSOFYOOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-9276
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-9276
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)