Key Documents
COMH93D5EE17
Combi-Blocks, Inc.
6-(Ethoxycarbonyl)pyridazine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
6-(ethoxycarbonyl)-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c1-2-14-8(13)6-4-3-5(7(11)12)9-10-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
IAKGODNDDOWLEN-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
EP4960800120EP4960800066EP4960800040
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4960800155
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4960800120
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4960800066
manufacturer/tradename
Eppendorf® 4960800040
feature
from GL 45 to GL 38
feature
from GL 45 to GL 32
feature
from GL 32 to GL 38
feature
from GL 32 to GL 25
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-9213
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HB-9213