Documentos Principais
COMH93D5C745
Combi-Blocks, Inc.
1-Bromo-2,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
260.99
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF5/c8-4-2-5(9)3(1-6(4)10)7(11,12)13/h1-2H
chave InChI
FRNCYVHNJMSHKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6427
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-6427
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)