Documentos Principais
COMH93D5B9E1
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-1,2-diiodobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
408.8
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-1,2-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrI2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
chave InChI
PAZSCXJJBDSVGI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-1230
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HA-1230
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)