Documentos Principais
COMH2F649E36
Combi-Blocks, Inc.
(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)(4-fluorophenyl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
299.26
Número MDL:
Iupac Name
2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2-(4-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H10FNO4/c17-10-7-5-9(6-8-10)13(16(21)22)18-14(19)11-3-1-2-4-12(11)15(18)20/h1-8,13H,(H,21,22)
chave InChI
WBZCVCORTWFCIF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7134
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7134
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)