Documentos Principais
COMH0C95580A
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-(methylsulfanyl)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.1
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(methylsulfanyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c1-11-7-5(3-9)2-6(8)4-10-7/h2,4H,1H3
chave InChI
PGZOFJIANYJEDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4566
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4566
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)