Documentos Principais
COMH04239836
Combi-Blocks, Inc.
1-(Thien-2-ylmethyl)piperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.29
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-thienylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H14N2S/c1-2-9(12-7-1)8-11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6,8H2
chave InChI
XTAPGYLDPZMKRN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9347
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-9347