Documentos Principais
COMH042395FE
Combi-Blocks, Inc.
N-Benzyl-2-nitrobenzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
256.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-benzyl-2-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C14H12N2O3/c17-14(15-10-11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)16(18)19/h1-9H,10H2,(H,15,17)
chave InChI
MMWHBIQCFGNKCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9670
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9670
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)