Documentos Principais
COMH042385C5
Combi-Blocks, Inc.
2-Cyano-n-(2-ethylphenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.23
Número MDL:
Iupac Name
2-cyano-N-(2-ethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-2-9-5-3-4-6-10(9)13-11(14)7-8-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
PSOHSBHEQKJRIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5452
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5452
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)