Documentos Principais
COMH0423828B
Combi-Blocks, Inc.
[1-(([(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino)methyl)cyclohexyl]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
345.85
Número MDL:
Iupac Name
[1-({[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}methyl)cyclohexyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H20ClNO4S/c16-12-4-6-13(7-5-12)22(20,21)17-11-15(10-14(18)19)8-2-1-3-9-15/h4-7,17H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
chave InChI
PVRBTYSULFFZLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4619
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4619