Documentos Principais
COMH042366AF
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Methoxyethyl)but-3-en-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)-3-buten-1-amine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-3-4-5-8-6-7-9-2/h3,8H,1,4-7H2,2H3
chave InChI
ZLALHXAWUHSBSJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7430
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7430
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)