Documentos Principais
COMH04236529
Combi-Blocks, Inc.
8-[(4-Nitrophenyl)thio]quinoline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
318.78
Número MDL:
Iupac Name
8-[(4-nitrophenyl)sulfanyl]quinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H10N2O2S.ClH/c18-17(19)12-6-8-13(9-7-12)20-14-5-1-3-11-4-2-10-16-15(11)14;/h1-10H;1H
chave InChI
FUALTJDAMSTFPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7040
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7040
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)