Documentos Principais
COM497518853
Combi-Blocks, Inc.
1-[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylethanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylethanamine
Inchi Code
1S/C8H10N4/c1-6(9)8-11-10-7-4-2-3-5-12(7)8/h2-6H,9H2,1H3
chave InChI
FQWYAIRHWCMQNP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-1784
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-1784
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)