Documentos Principais
COM490021317
Combi-Blocks, Inc.
Perfluorohexanoyl fluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
316.05
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoyl fluoride
Inchi Code
1S/C6F12O/c7-1(19)2(8,9)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)18
chave InChI
XATLHBQMSOZWBO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5064
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-5064
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)