Documentos Principais
COM490020744
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butylmethoxyphenylsilyl bromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
273.24
Número MDL:
Iupac Name
bromo(tert-butyl)methoxy(phenyl)silane
Inchi Code
1S/C11H17BrOSi/c1-11(2,3)14(12,13-4)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
chave InChI
VFFLZSQFWJXUJJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5252
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)