Documentos Principais
COM490020382
Combi-Blocks, Inc.
2-Chlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile, mix. of endo/exo
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Iupac Name
2-chlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H8ClN/c9-8(5-10)4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-7H,3-4H2
chave InChI
UCYKNDOOVFKJKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5884
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5884