Documentos Principais
COM466005790
Combi-Blocks, Inc.
Boc-L-2-aminomethylphe(fmoc)
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
516.59
Número MDL:
Iupac Name
(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-[2-({[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}methyl)phenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C30H32N2O6/c1-30(2,3)38-29(36)32-26(27(33)34)16-19-10-4-5-11-20(19)17-31-28(35)37-18-25-23-14-8-6-12-21(23)22-13-7-9-15-24(22)25/h4-15,25-26H,16-18H2,1-3H3,(H,31,35)(H,32,36)(H,33,34)/t26-/m0/s1
chave InChI
URDGEKHRYXDFMC-SANMLTNESA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
99%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-4614
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-4614
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)