Documentos Principais
COM466003723
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromothiophene-2-carbonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.49
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClOS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H
chave InChI
QMKGMTULPADQDK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-0065
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-0065
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)