Documentos Principais
COM448687505
Combi-Blocks, Inc.
5-Phenyl-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.24
Número MDL:
Iupac Name
5-phenyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c14-13-15-11-8-10(6-7-12(11)16-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15)
chave InChI
OEPIONHEDWZNDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3030
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3030