Documentos Principais
COM448685336
Combi-Blocks, Inc.
6-[4-(Piperidinocarbonyl)phenyl]picolinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
310.35
Número MDL:
Iupac Name
6-[4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c21-17(20-11-2-1-3-12-20)14-9-7-13(8-10-14)15-5-4-6-16(19-15)18(22)23/h4-10H,1-3,11-12H2,(H,22,23)
chave InChI
HPFFGBNOMBLPGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8496
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8496
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)