Documentos Principais
COM448685307
Combi-Blocks, Inc.
5-(4-Carboxy-3-fluorophenyl)nicotinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.21
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-carboxy-3-fluorophenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C13H8FNO4/c14-11-4-7(1-2-10(11)13(18)19)8-3-9(12(16)17)6-15-5-8/h1-6H,(H,16,17)(H,18,19)
chave InChI
HODASSBFEUUHHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7624
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7624