Documentos Principais
COM448685292
Combi-Blocks, Inc.
6-(4-Methylthiophenyl)picolinic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
245.3
Número MDL:
Iupac Name
6-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2S/c1-17-10-7-5-9(6-8-10)11-3-2-4-12(14-11)13(15)16/h2-8H,1H3,(H,15,16)
chave InChI
HFOYYTLBPNXXQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7068
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-7068
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)