Documentos Principais
COM448685081
Combi-Blocks, Inc.
2-(3-BOC-Aminophenyl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
285.34
Número MDL:
Iupac Name
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2'-hydroxy-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C17H19NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-13-8-6-7-12(11-13)14-9-4-5-10-15(14)19/h4-11,19H,1-3H3,(H,18,20)
chave InChI
HYJWABFIDNHSGT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1897
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1897
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)