Documentos Principais
COM448684879
Combi-Blocks, Inc.
4-(2,4-Dimethoxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2',4'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)10-3-5-11(6-4-10)15(16)17/h3-9H,1-2H3,(H,16,17)
chave InChI
XVVFNXGUNVVYOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1245
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1245
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)