Documentos Principais
COM448672914
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-n-propylbenzenesulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.29
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-N-propylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S/c1-2-7-11-14(12,13)9-6-4-3-5-8(9)10/h3-6,11H,2,7,10H2,1H3
chave InChI
FFEGBNMXZXUZSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3385
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SS-3385
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)