Documentos Principais
COM448669430
Combi-Blocks, Inc.
2-(Cyclopentanesulfonyl)aniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.77
Número MDL:
Iupac Name
2-(cyclopentylsulfonyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2S.ClH/c12-10-7-3-4-8-11(10)15(13,14)9-5-1-2-6-9;/h3-4,7-9H,1-2,5-6,12H2;1H
chave InChI
QGMWCOGDPIKTDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5244
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5244
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)