Documentos Principais
COM448669309
Combi-Blocks, Inc.
2-(Isopropylamino)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.22
Número MDL:
Iupac Name
2-(isopropylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)7-11/h3-6,8,12H,1-2H3
chave InChI
UFFFYFBEGKQPKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5116
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5116
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)