Documentos Principais
COM448660681
Combi-Blocks, Inc.
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
305.87
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Inchi Code
1S/C4H3Br2F5/c5-1-2(6)3(7,8)4(9,10)11/h2H,1H2
chave InChI
LRKIMNKTUXHNLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7462
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7462
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)