Documentos Principais
COM448660433
Combi-Blocks, Inc.
Acetaldehyde butyl 2,2,2-trifluoroethyl acetal
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-[1-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethoxy]butane
Inchi Code
1S/C8H15F3O2/c1-3-4-5-12-7(2)13-6-8(9,10)11/h7H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
DIKMXGDAKSQQSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7195
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7195
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)