Documentos Principais
COM448654073
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.96
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Inchi Code
1S/C4H2BrF5/c1-2(5)3(6,7)4(8,9)10/h1H2
chave InChI
AAYAPGNGKQASNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0456
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0456