Documentos Principais
COM448643704
Combi-Blocks, Inc.
Perfluorophenyl 4-fluorobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
306.16
Número MDL:
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C13H4F6O2/c14-6-3-1-5(2-4-6)13(20)21-12-10(18)8(16)7(15)9(17)11(12)19/h1-4H
chave InChI
AEMGSQVSVDUWQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9253
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9253
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)