Documentos Principais
COM448640473
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.28
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H10N2OS/c12-10(14)9-8(6-15-11(9)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,13H2,(H2,12,14)
chave InChI
XYFVTAJLRZWIKJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5347
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-5347