Documentos Principais
COM448635129
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-(propylthio)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.13
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(propylsulfanyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2S/c1-2-3-11-7-9-4-6(8)5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3
chave InChI
REVQSUAMCUMXGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1277
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1277
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)