Documentos Principais
COM448632603
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
323.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C15H22BNO4S/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-7-5-6-8-13(12)22(18,19)17-11-9-10-11/h5-8,11,17H,9-10H2,1-4H3
chave InChI
VXBCHEKUSGLLGR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1296
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1296
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)