Documentos Principais
COM448631875
Combi-Blocks, Inc.
3-Acetyl-7-bromochromen-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
267.08
Número MDL:
Iupac Name
3-acetyl-7-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-6(13)9-4-7-2-3-8(12)5-10(7)15-11(9)14/h2-5H,1H3
chave InChI
SSYBUBRVVKSXGP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2944
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)